Imprimer
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908445-100MG PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA 43.5 EUR
APOSPC908445-100MG APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Formule: C₆H₅F₂NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18261897
Numéro CAS: 205043-09-0