Imprimer
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295032
Numéro CAS: 731859-02-2