Imprimer
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 766 EUR
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Formule: C₅H₇F₂I
Poids moléculaire: 232.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26521335
Numéro CAS: 1434142-22-9