Imprimer
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908371-1G PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA 1270 EUR
APOSPC908371-1G APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105921
Numéro CAS: 227607-45-6