Imprimer
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908345-100MG PC908345-1G
APOSPC908345-100MGEA 219 EUR
APOSPC908345-100MG APOSPC908345-1G
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566009
Numéro CAS: 1423032-71-6