1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₉F₃N₂ Poids moléculaire: 154.134 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18882621 Numéro CAS: 1339236-05-3 |