Imprimer
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 1290 EUR
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₅ClFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19200505
Numéro CAS: 194032-33-2