Imprimer
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908171-1G PC908171-250MG
APOSPC908171-1GEA 293 EUR
APOSPC908171-1G APOSPC908171-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18647721
Numéro CAS: 866862-25-1