Imprimer
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9081-1G APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458121
Numéro CAS: 914636-91-2