2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃F₂NO Poids moléculaire: 167.112 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16876871 Numéro CAS: 433940-02-4 |