Imprimer
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908034-1G PC908034-5G
APOSPC908034-1GEA 144 EUR
APOSPC908034-1G APOSPC908034-5G
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393963
Numéro CAS: 1261823-17-9