Imprimer
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908031-1G PC908031-250MG PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA 328 EUR
APOSPC908031-1G APOSPC908031-250MG APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Formule: C₁₀H₉FO₃
Poids moléculaire: 196.175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26679549
Numéro CAS: 198477-82-6