Imprimer
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908020-1G PC908020-250MG
APOSPC908020-1GEA 806 EUR
APOSPC908020-1G APOSPC908020-250MG
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394850
Numéro CAS: 1261793-35-4