Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 161 EUR
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21337355
Numéro CAS: 1427438-75-2