Imprimer
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 203 EUR
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11655738
Numéro CAS: 216982-01-3