Imprimer
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 212 EUR
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407306
Numéro CAS: 1785621-05-7