Imprimer
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907947-1G PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA 190 EUR
APOSPC907947-1G APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Formule: C₁₀H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424771
Numéro CAS: 260246-17-1