Imprimer
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 109 EUR
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761859
Numéro CAS: 761390-58-3
UN: 2735
ADR: 8 III