Imprimer
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 115 EUR
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₉FN₂O
Poids moléculaire: 204.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180648
Numéro CAS: 937400-07-2