Imprimer
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907867-100MG PC907867-1G PC907867-250MG
APOSPC907867-100MGEA 89.9 EUR
APOSPC907867-100MG APOSPC907867-1G APOSPC907867-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
Formule: C₉H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910057
Numéro CAS: 474709-85-8