Imprimer
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907849-1G PC907849-5G
APOSPC907849-1GEA 219 EUR
APOSPC907849-1G APOSPC907849-5G
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033911
Numéro CAS: 904815-05-0