Imprimer
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 313 EUR
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₄F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24564974
Numéro CAS: 933823-89-3