Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC907544-1G PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA 415 EUR
APOSPC907544-1G APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18258153
Numéro CAS: 1256792-34-3