Imprimer
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907340-1G PC907340-250MG
APOSPC907340-1GEA 538 EUR
APOSPC907340-1G APOSPC907340-250MG
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823826
Numéro CAS: 366-56-3