Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ylamine
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 81.2 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₅H₆F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06805773
Numéro CAS: 149978-43-8