Imprimer
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Ethyl-3-fluorophenyl)boronic acid
PC907267-1G PC907267-250MG
APOSPC907267-1GEA 567 EUR
APOSPC907267-1G APOSPC907267-250MG
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22491298
Numéro CAS: 1374302-04-1