Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14694719 Numéro CAS: 1093087-06-9 |