Imprimer
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 168 EUR
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631618
Numéro CAS: 261945-05-5