Imprimer
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 77 EUR
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698663
Numéro CAS: 61324-89-8