Imprimer
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 144 EUR
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203359
Numéro CAS: 23077-44-3