2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃ClF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18415557 Numéro CAS: 189024-26-8 |