7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅F₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11035989 Numéro CAS: 944580-91-0 |