Imprimer
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906725-10G PC906725-25G PC906725-5G
APOSPC906725-10GEA 270 EUR
APOSPC906725-10G APOSPC906725-25G APOSPC906725-5G
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
Formule: C₇H₇ClFN
Poids moléculaire: 159.589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687077
Numéro CAS: 72235-54-2