Imprimer
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906555-100MG PC906555-1G PC906555-250MG
APOSPC906555-100MGEA 417 EUR
APOSPC906555-100MG APOSPC906555-1G APOSPC906555-250MG
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
2-Fluoro-3-methylbutyric acid
Formule: C₅H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01737272
Numéro CAS: 1578-62-7