Imprimer
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC906546-1G PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA 155 EUR
APOSPC906546-1G APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110982
Numéro CAS: 1228376-68-8