Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 309 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formule: C₁₀H₇F₃O
Poids moléculaire: 200.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772123
Numéro CAS: 68755-37-3