Imprimer
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 116 EUR
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458117
Numéro CAS: 914636-80-9