Imprimer
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906125-100MG PC906125-250MG PC906125-500MG
APOSPC906125-100MGEA 667 EUR
APOSPC906125-100MG APOSPC906125-250MG APOSPC906125-500MG
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Formule: C₆H₉F₂N·CF₃CO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26959152
Numéro CAS: 1523617-85-7