Imprimer
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905939-100MG PC905939-250MG
APOSPC905939-100MGEA 589 EUR
APOSPC905939-100MG APOSPC905939-250MG
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987246
Numéro CAS: 1638768-85-0