Imprimer
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905675-1G PC905675-250MG PC905675-500MG
APOSPC905675-1GEA 1560 EUR
APOSPC905675-1G APOSPC905675-250MG APOSPC905675-500MG
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₀FNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28502513
Numéro CAS: 1630907-36-6