Imprimer
3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905643-1G PC905643-5G
APOSPC905643-1GEA 655 EUR
APOSPC905643-1G APOSPC905643-5G
3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
3-Ethenylazetidine trifluoroacetic acid
Formule: C₅H₉N·CF₃CO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166293
Numéro CAS: 1630907-01-5