Imprimer
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 66.7 EUR
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formule: C₈H₇BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27991352
Numéro CAS: 1782463-27-7