Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 68.3 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18258885
Numéro CAS: 1256824-06-2