2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇FN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18397069 Numéro CAS: 1261676-68-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...