Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905338-1G PC905338-250MG
APOSPC905338-1GEA 400 EUR
APOSPC905338-1G APOSPC905338-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₆H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972393
Numéro CAS: 884494-79-5