Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 243 EUR
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697685
Numéro CAS: 624734-22-1