Imprimer
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905284-1G PC905284-5G
APOSPC905284-1GEA 45.9 EUR
APOSPC905284-1G APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Formule: C₉H₆ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024899
Numéro CAS: 1206694-32-7