Imprimer
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905264-10G PC905264-5G
APOSPC905264-10GEA 522 EUR
APOSPC905264-10G APOSPC905264-5G
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
2-Fluorobenzene-1,4-diol
Formule: C₆H₅FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061106
Numéro CAS: 55660-73-6