1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₇FN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864517 Numéro CAS: 936940-82-8 |