Imprimer
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium, Potassium 2-(Boc-aminoethyl)trifluoroborate, Potassium (2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)trifluoroborate, trifluoro-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethyl]boranuide
PC905181-1G PC905181-5G
APOSPC905181-1GEA 94.4 EUR
APOSPC905181-1G APOSPC905181-5G
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Formule: C₇H₁₄BF₃NO₂·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698613
Numéro CAS: 926280-83-3